ABN1480
Anti-p47-phox Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Neutrophil cytosol factor 1, NCF-1, 47 kDa neutrophil oxidase factor, NCF-47K, Neutrophil NADPH oxidase factor 1, p47-phox, p47-phox
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Ncf1(17969)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Developmental Signaling
품질
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected p47-phox in 10 µg of Raji cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable