ABE483
Anti-TFAM Antibody
serum, from rabbit
동의어(들):
Transcription factor A, mitochondrial, mtTFA, Testis-specific high mobility group protein, TS-HMG
크기 선택
₩540,386
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
About This Item
₩540,386
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human, mouse, rat
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TFAM(7019)
mouse ... Tfam(21780)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
품질
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TFAM in 10 µg of C2C12 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1