정제법
affinity chromatography
종 반응성
yeast
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
Saccharomyces cerevisiae ... Gal4(855828)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
품질
Western Blot Analysis: A 1:160,000 dilution of this antibody detected Gal4 in 5 mg of Gal4 positive (+ recombinant Gal4) yeast cell lysate. This antibody also detected small mounts of endogenous Gal4 in Gal4 negative (- recombinant Gal4) yeast cell lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Gal4 positive and Gal4 negative yeast
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable