ABE347
Anti-NFκB p65 Antibody, CT
from rabbit
동의어(들):
v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
mouse, human, rat
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RELA(5970)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated NFκB from A431 RIPA lysate.
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NFκB in 10 µg of A431 cell lysate.
표적 설명
Four isoforms produced by alternative splicing have been described: Isoform 1 (p65) at 60.2 kDa, Isoform 2 (p65 delta 2) at 58.8 kDa, Isoform 3 (p65 delta) at 59.1 kDa, and Isoform 4 at 59.9 kDa
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
A431 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable