정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat, mouse
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Piwil2(57746)
rat ... Piwil2(306011)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunohistochemistry Fluoresence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in embyronic testis cross sections. (Vagin, W., et al. (2009). Genes Dev. 23(15):1749-1762.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory. (Aravin, A.A., et al. (2007). Science. 316(5825):744-747.)
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
품질
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MILI in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
RAW264.7 cell lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable