포장
antibody small pack of 25 μg
기술
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CEP135(9662)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected CEP135 in Electron Microscopy applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CEP135 in Immunocytochemistry applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202; Guderian, G., et. al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt 13):2163-9; Sonnen, K.F., et. al. (2012). Biol Open. 1(10):965-76).
품질
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEP135 in 10 µg of U2OS cell lysate.
표적 설명
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash