ABE1000
Anti-FOXM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Forkhead box protein M1, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH-11, HNF-3/fork-head homolog 11, M-phase phosphoprotein 2, MPM-2 reactive phosphoprotein 2, Transcription factor Trident, Winged-helix factor fr
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FOXM1(2305) , MPP2(4355)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
품질
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FOXM1 in 10 µg of human thymus tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable