항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SCG2(7857)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Menin/MEN1 in 10 µg of Tamoxifen treated MEF 545T and MEF 545D cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1