주요 문서
AB8126
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody
serum, Chemicon®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩525,060
₩525,060
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩525,060
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
₩525,060
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr795)
유전자 정보
human ... ITGB1(3688)
특이성
Integrin B1 phosphorylated on Tyr795
애플리케이션
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody is an antibody against phospho-Integrin β1 (Tyr795) for use in WB.
품질
Routinely evaluated by immunoblot.
표적 설명
120kDa
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1