제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
적합성
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COL4A1(1282)
특이성
면역원
애플리케이션
Indirect immunofluorescent visualization of collagen type IV on cryostat sections of human tissue: 1:20-1:40, fresh frozen or acetone fixed specimens only.
Dot and slot blots: 1:300.
Not recommended for use in Western blot, or for use on paraffin-embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable