제품명
Anti-Vinculin Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
생물학적 소스
rabbit
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat, human, mouse
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VCL(7414)
일반 설명
Vinculin′s ability to interact with integrins at the focal adhesion appears to be critical for control of cytoskeletal mechanics, cell spreading, and lamellipodia formation. Thus, vinculin appears to play a key role in shape control based on its ability to modulate focal adhesion structure and function.
특이성
면역원
애플리케이션
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Cytoskeleton
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HepG2 cell lysate.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable