항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rat ... Hcn2(114244)
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
CONTROL ANTIGEN:
Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3