항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SCN2B(6327)
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 20 μg of control antigen (lyophilized powder). For negative control, preincubate 1 μg of purified peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3