AB2988
Anti-LYVE1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Cell surface retention sequence-binding protein 1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor, cell surface retention sequence binding protein-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LYVE1(10894)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
품질
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected LYVE1 in ovarian cancer tissue.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Ovarian cancer tissue
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable