문서
AB26
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgG (10mL) KC Antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
항체 형태
serum
Quality Level
클론
polyclonal
종 반응성
mouse, mouse, mouse
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
저장 및 안정성
Store frozen at -20° C in undiluted aliquots for up to 12 months.Avoid multiple freeze-thaws.