AB16942
Anti-DR5 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
동의어(들):
Anti-CD262, Anti-DR5, Anti-KILLER, Anti-KILLER/DR5, Anti-TRAIL-R2, Anti-TRAILR2, Anti-TRICK2, Anti-TRICK2A, Anti-TRICK2B, Anti-TRICKB, Anti-ZTNFR9
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
분자량
calculated mol wt-47.88 kDa
observed mol wt ~55 kDa
종 반응성
human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TNFRSF10B(8795)
특이성
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Whole cell lysate from HeLa or K562 cells can be used as a positive control .
Optimal working dilutions must be determined by end user.
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable