₩1,214,448
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
mouse, rat, human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AGTR1(185)
관련 카테고리
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Immunocytochemistry: 1:100
Flow cytometry, indirect: 5-10 µg of antibody /1 x 106 cells
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Included free of charge with the antibody is 40 µg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 µL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 µg of peptide with 1 µg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3