항체 형태
affinity purified immunoglobulin
클론
clone 1
monoclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
all, mouse
농도
(Please refer to lot specific datasheet.)
기술
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
일반 설명
특이성
애플리케이션
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable