주요 문서
96100047-M
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Vantage
기술
protein purification: suitable
길이
24.9 cm (9.8 in.)
직경
2.2 cm (0.9 in.)