주요 문서
9088-HK
Sigma-Aldrich
Ghrelin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
결합
125Iodine
Quality Level
라벨
125Iodine labeled
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
일반 설명
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
애플리케이션
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
저장 및 안정성
2–8 °C
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1