주요 문서
90419-K
Sigma-Aldrich
Stop/Wash Buffer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable