주요 문서
8750-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 25X, Premixed Powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105319
NACRES:
NA.28
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
fine powder
제조업체/상표
Calbiochem®
색상
white
배송 상태
ambient
일반 설명
Each pouch makes 1L of 25X TAE Buffer(1X = 0.04M TRIS, 0.04M Acetate, 0.001M EDTA). Molecular Biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
pH at 25°C: 8.2-8.4
Protease: None detected
RNase: None detected
Solubility (10%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3