주요 문서
8.56087
Sigma-Aldrich
Cysteamine 4-methoxytrityl resin
Novabiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩236,495
5 G
₩947,706
25 G
₩3,802,901
₩236,495
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩236,495
5 G
₩947,706
25 G
₩3,802,901
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
₩236,495
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
beads
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Resin for the synthesis of peptidyl-aminoethylthiols by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
결합
Replaces: 01-64-0086
분석 메모
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 1.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Teh polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 200 - 400 mesh.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable