주요 문서
8.55127
Sigma-Aldrich
NovaSyn® TGR A resin
Novabiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩144,536
5 G
₩492,580
₩144,536
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩144,536
5 G
₩492,580
About This Item
UNSPSC 코드:
13111023
NACRES:
NA.22
₩144,536
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
NovaSyn® TG
Novabiochem®
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
저장 온도
2-30°C
일반 설명
Special version NovaSyn TGA resin (855005) with increased swelling properties that is designed for the synthesis of long peptides (>50 residues). In comparative tests, this resin was found to be superior to Chemmatrix and standard Tentagel resins [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
법적 정보
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable