주요 문서
8.53118
Sigma-Aldrich
Trt-Cys(Trt)-OH.DEA Novabiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable