주요 문서
8.53077
Sigma-Aldrich
Boc-Aib-OH
Novabiochem®
동의어(들):
Boc-Aib-OH, N-α-t.-Boc-α-aminoisobutyric acid, N-α-t.-Boc-α-methylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩212,541
₩212,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩212,541
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
250-421-0
NACRES:
NA.22
₩212,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4,5)6(11)12/h1-5H3,(H,10,13)(H,11,12)/p-1
InChI key
MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Standard building block for introduction of aminoisobutyric acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
결합
Replaces: 04-12-0203
분석 메모
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable