주요 문서
8.53004
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-OH
Novabiochem®
동의어(들):
Boc-Thr(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-L-threonine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩238,525
100 G
₩587,279
8530041000
₩2,910,005
₩238,525
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩238,525
100 G
₩587,279
8530041000
₩2,910,005
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H23NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
309.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
239-304-5
NACRES:
NA.22
₩238,525
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N([C@@H]([C@H](OCc1ccccc1)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/p-1/t11-,13+/m1/s1
InChI key
CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-M
일반 설명
Standard building block for introduction of threonine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
결합
Replaces: 04-12-0015
분석 메모
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +13.5 - +18.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml CH₂Cl₂): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.