주요 문서
8.53002
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH . H₂O
Novabiochem®
동의어(들):
Boc-Leu-OH . H₂O, N-α-t.-Boc-L-leucine hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩75,516
100 G
₩158,848
₩75,516
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩75,516
100 G
₩158,848
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21NO4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
236-073-2
NACRES:
NA.22
₩75,516
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1
InChI key
URQQEIOTRWJXBA-QRPNPIFTSA-N
일반 설명
Standard building block for introduction of leucine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
결합
Replaces: 04-12-0005
분석 메모
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 AcOH): -26.5 - -21.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.