주요 문서
8.52225
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OPfp
Novabiochem®
동의어(들):
Fmoc-Met-OPfp, N-α-Fmoc-L-methionine pentafluorophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩196,200
8522250050
₩1,644,402
₩196,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩196,200
8522250050
₩1,644,402
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H20F5NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
537.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.22
₩196,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
mp
130-140 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
15-25°C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CCSC)F)F
InChI
1S/C26H20F5NO4S/c1-37-11-10-18(25(33)36-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31)32-26(34)35-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,32,34)/t18-/m0/s1
InChI key
OKDPSRDTLNXPFQ-SFHVURJKSA-N
일반 설명
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of methionine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
결합
Replaces: 04-12-1512
분석 메모
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -14.5 - -11.5 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3