주요 문서
8.51222
Sigma-Aldrich
Oxyma Pure B
Novabiochem®
동의어(들):
Oxyma Pure B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩114,594
100 G
₩344,999
500 G
₩1,463,224
₩114,594
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩114,594
100 G
₩344,999
500 G
₩1,463,224
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.22
₩114,594
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Coupling Reactions
mp
137-142 °C
density
1.6 g/cm3
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
InChI key
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Auxilliary nucleophile for peptide coupling which reduces enantiomerization.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
분석 메모
Color (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable