주요 문서
8.45127
Sigma-Aldrich
Chlorosulfuric acid
≥98% (acidimetric)
동의어(들):
Chlorosulfonic acid, Chlorosulfuric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
EC 인덱스 번호:
232-234-6
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Chlorosulfonic acid, Msynthplus
Grade
reagent
vapor pressure
3.08 hPa ( 20 °C)
분석
≥98% (acidimetric)
양식
liquid
효능
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Msynthplus
애플리케이션
Chlorosulfonic acid Msynthplus. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
분석 메모
Colour (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (acidimetric)≥ 98.0 %Free SO₃≤ 1.0 %The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
법적 정보
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable