주요 문서
8.45087
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde dimethyl acetal
Msynthplus
동의어(들):
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
90.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
208-589-8
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
200 hPa ( 20 °C)
분석
≥96.0% (GC)
양식
liquid
효능
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
전이 온도
flash point -17 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI key
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Colour (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Methanol (GC): lot specific result
법적 정보
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup