문서
8.44011
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate
for synthesis
동의어(들):
Ethylene carbonate, 1,3-Dioxolane-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
88.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
202-510-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.21 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
crystals
autoignition temp.
465 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
248 °C/1013 hPa
mp
36 °C
전이 온도
flash point 143 °C
solubility
214 g/L
density
1.32 g/cm3 at 40 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Ethylene carbonate for synthesis. CAS 96-49-1, pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
289.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
143 °C - closed cup