크기 선택
₩231,522
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩231,522
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
mp
160-164 °C (decomposition)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
InChI key
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
분석 메모
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable