주요 문서
8.43950
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran
for synthesis
동의어(들):
Tetrahydropyran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
205-552-8
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-49.2 °C
전이 온도
flash point -16 °C
density
0.88 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O1CCCCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
InChI key
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
3.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-16 °C - closed cup