주요 문서
8.43946
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl 3-ethoxypropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
212-112-9
NACRES:
NA.22
bp:
166 °C/1013 hPa
vapor pressure:
2.0 hPa ( 25 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
2.0 hPa ( 25 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
377 °C
효능
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
전이 온도
flash point 58 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCC(=O)OCC)CC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
136.4 °F
Flash Point (°C)
58 °C