주요 문서
8.43899
Sigma-Aldrich
Sodium molybdate dihydrate
for synthesis
동의어(들):
Sodium molybdate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
241.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-551-7
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
crystals
효능
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
840 g/L
density
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
벌크 밀도
1000‑1400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1