주요 문서
8.43872
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
≥99% (HPLC)
동의어(들):
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9FO3
CAS Number:
Molecular Weight:
184.16
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
형태
powder
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H9FO3/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/p-1
InChI key
VURNBRZIFABCRU-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable