About This Item
실험식(Hill 표기법):
BNi2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
234-494-6
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (ICP)
양식
powder
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ni]#[B]=[Ni]
InChI
1S/B.2Ni
InChI key
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (ICP OES): ≥ 98.0 %
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable