주요 문서
8.43834
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-methoxypropane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromo-3-methoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
153.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
6.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
효능
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 ( in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 43 °C
density
1.36 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrCCCOC
InChI key
CEVMYGZHEJSOHZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.355 - 1.365
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
109.4 °F
Flash Point (°C)
43 °C