문서
8.43786
Sigma-Aldrich
2-Methylheptanoic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Methylheptanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
214-704-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.5% (GC)
형태
liquid
bp
140 °C/40 hPa
전이 온도
flash point >110 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/p-1/t7-/m1/s1
InChI key
NKBWMBRPILTCRD-SSDOTTSWSA-M
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C