주요 문서
8.43070
Sigma-Aldrich
Isobutyl stearate
for synthesis
동의어(들):
Isobutyl stearate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H44O2
CAS Number:
Molecular Weight:
340.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
211-466-1
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
양식
solid
dilution
(for synthesis)
mp
28.9 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Saponification value: 170 - 179
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable