주요 문서
8.42016
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
동의어(들):
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6Cl4Si
CAS Number:
Molecular Weight:
211.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
219-844-8
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
bp
81 °C/27 hPa
전이 온도
flash point 80 °C
density
1.360 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChI key
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
176.0 °F
Flash Point (°C)
80 °C