Key Documents
8.41858
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
for synthesis
동의어(들):
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
143.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
205-868-6
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
bp
108-110 °C/35 hPa
전이 온도
flash point 81 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2/p+1
InChI key
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.115
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup