주요 문서
8.41650
Sigma-Aldrich
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O6
CAS Number:
Molecular Weight:
176.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-733-3
Quality Level
mp
160 °C
solubility
500 g/L
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable