주요 문서
8.41590
Sigma-Aldrich
1-Aminoanthraquinone
for synthesis
동의어(들):
1-Aminoanthraquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩80,185
₩80,185
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩80,185
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-423-5
NACRES:
NA.22
₩80,185
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
powder
mp
251-254 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(ccc1)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
InChI key
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable