주요 문서
8.41494
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
230-468-3
Quality Level
양식
crystals
mp
219-220 °C (decomposition)
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.Cl/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;
InChI key
LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable