주요 문서
8.41368
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
for synthesis
동의어(들):
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8F2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
254.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
EC 인덱스 번호:
206-847-4
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
mp
98-99 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable