문서
8.41348
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromosuccinic acid
for synthesis
동의어(들):
2,3-Dibromosuccinic acid, 2,3-Dibromo-butandioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4Br2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
275.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-396-9
분석
≥98.0% (acidimetric)
형태
powder
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278-281 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable