Key Documents
8.41282
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
4-Cyanobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
210-606-9
분석
≥97.0% (acidimetric)
형태
powder
mp
214.0-219.0 °C
solubility
1.2 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
InChI key
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable